Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.536 (lit.)
tw
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
mp
4 °C (lit.)
gęstość
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H
Klucz InChI
RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
251.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
122 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter