Merck
217204
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) nitrate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Nd(NO3)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.25 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
crystalline
skład
Degree of hydration, 5-6
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: neodymium
zanieczyszczenia
≤200.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
O.[Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.Nd.H2O/c3*2-1(3)4;;/h;;;;1H2/q3*-1;+3;
Klucz InChI
GZIAUVGSMHERLN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel González-Mancebo et al.
Journal of colloid and interface science, 520, 134-144 (2018-03-14)
The singular properties of lanthanide-based inorganic nanoparticles (NPs) has raised the attention of the scientific community in biotechnological applications. In particular, those systems with two or more functionalities are especially interesting. In this work, an effective and commercially attractive procedure