Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1030,00 zł
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
170 °C (subl.) (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[NH4+].[NH4+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Os/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
InChI key
SRBXXQDKBKTWOC-UHFFFAOYSA-J
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.99% trace metals basis | description reagent grade | description 99.9% trace metals basis | description 99.995% trace metals basis |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay 99.99% trace metals basis | assay - | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.995% trace metals basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 3.07 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 170 °C (subl.) (lit.) | mp 170 °C (subl.) (lit.) | mp - | mp - |
| impurities ≤150.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities ≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities ≤55.0 ppm Trace Metal Analysis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium hexachloroosmate(IV)
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-08-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?