Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na3IrCl6 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
473.90 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
239-047-9
MDL number:
Form:
powder
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: sodium
concentration
35-40% Ir (gravimetric)
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.3Na.H2O/h6*1H;;;;;1H2/q;;;;;;+3;3*+1;/p-6
InChI key
DXIIVDVTQZORNM-UHFFFAOYSA-H
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description technical grade | description - | description 99.9% trace metals basis |
| form powder | form powder | form (Powder or Crystals or Granules or Beads) | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability core: sodium | reaction suitability core: potassium | reaction suitability - | reaction suitability core: sodium |
| concentration 35-40% Ir (gravimetric) | concentration ≥39.0% Ir (gravimetric) | concentration 36.0-44.0% Ir (gravimetric) | concentration - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?