Merck
516996
Sigma-Aldrich
Iridium(IV) chloride hydrate
≥99.9% trace metals basis
Wybierz wielkość
1 G
1350,00 zł
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1350,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
lrCl4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.03 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iridium
zanieczyszczenia
≤1000 ppm Trace Metal Analysis
mp
>350 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+4;/p-4
Klucz InChI
KVDBPOWBLLYZRG-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Iridium(IV) chloride hydrate is a black crystallinesolid used as a precursor to synthesize Ir-based catalysts and nanoparticles.
Zastosowanie
Iridium(IV) chloride hydrate can be used:
  • To fabricate an Ir-decorated graphene electrode for vanadium redox flow batteries.[1]
  • As a precursor to synthesize iridium oxide nanoparticles. These nanoparticles can act as a stable catalyst for the hydrogenation of a series of nitrogen heterocycles.[2]
  • To prepare Ir single atom catalyst (Ir1–Ni(OH)2) for oxygen evolution reaction.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naked? iridium (IV) oxide nanoparticles as expedient and robust catalysts for hydrogenation of nitrogen heterocycles: remarkable vicinal substitution effect and recyclability
Yi-Gang Ji, et al.
advanced synthesis and catalysis, 359, 933-940 (2017)
Confining High-Valence Iridium Single Sites onto Nickel Oxyhydroxide for Robust Oxygen Evolution
Qun He, et al.},
Nano Letters, 22, 3832-3839 (2022)
Negin Seifzadeh et al.
Food chemistry, 277, 398-406 (2018-12-07)
Pistachio hull is a substantial source of natural polyphenols, but a substantial volume is being wasted annually. Aqueous pistachio green hull extract (PGHE) was subjected to two-stage membrane process in order to separate a polyphenol rich fraction. The membrane conditions
Preparation and electrochemical activities of iridium-decorated graphene as the electrode for all-vanadium redox flow batteries
Han-Min Tsai, et al.},
Electrochimica Acta, 77, 232-236 (2012)
Produkty
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.