Przejdź do
744034
Triphenylphosphine-3,3′,3′′-trisulfonic acid trisodium salt
≥95.0%, powder
Synonim(y):
3,3′,3″-Phosphinidynetris(benzenesulfonic acid) trisodium salt, Tris(3-sulfophenyl)phosphine trisodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4490,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
P(C6H4SO3Na)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.42
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
264-596-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3584807
Assay:
≥95.0%
Form:
powder
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Triphenylphosphine-3,3′,3′′-trisulfonic acid trisodium salt, ≥95.0%
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
powder
composition
sulfur, 16.07-17.76%
impurities
≤10% water
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)P(c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3cccc(c3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H15O9PS3.3Na/c19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;/h1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
MYAJTCUQMQREFZ-UHFFFAOYSA-K
Application
Triphenylphosphine-3,3′,3′′-trisulfonic acid trisodium salt (TPPTS) can be used as a capping agent in the synthesis of TPPTS stabilized palladium nanoparticles (PdNPs) using K2PdCl4 as the palladium source and HCOONa as the reductant. The TPPTS stabilized PdNPs are applicable as an efficient catalyst in the aqueous phase Suzuki-Miyaura coupling reaction at room temperature. TPPTS is also used as a ligand in the metal-catalyzed hydroformylation of functionalized olefins and direct arylation polymerization reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
85222849752S0702
description
≥95.0%
description
≥98%
description
≥95.0% (HPLC)
description
-
assay
≥95.0%
assay
≥98%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
composition
sulfur, 16.07-17.76%
composition
-
composition
-
composition
-
impurities
≤10% water
impurities
≤4% ethanol
impurities
≤7.5% water (Karl Fischer)
impurities
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?