Przejdź do
317675
Ethyl oleate
technical grade, 70%
Synonim(y):
Oleic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
616,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.51
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-889-5
Beilstein/REAXYS Number:
1727318
MDL number:
616,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
70%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
205-208 °C/760 mmHg, 216-218 °C/15 mmHg
mp
−32 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
InChI key
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O338026801175100
description
technical grade, 70%
description
≥99%
description
98%
description
tested according to Ph. Eur.
functional group
ester
functional group
oleic acid, ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
70%
assay
≥99%
assay
98%
assay
-
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl oleate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)