Merck
205028
Sigma-Aldrich
Zirconyl chloride hydrate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Zirconium Dichloride Oxide Hydrate, Zirconium oxychloride hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
ZrOCl2·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.13 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
solid
skład
Degree of hydration, 6-8
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O.Cl[Zr](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.H2O.O.Zr/h2*1H;1H2;;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Building block for a new series of mixed zirconium phosphonates which may have uses in catalysis, ion exchange or photophysics.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stefania Vitale et al.
Nanoscale, 11(11), 4788-4793 (2019-01-31)
The fabrication of stable, highly conductive molecular nano-junctions is one of the main research goals in the field of molecular electronics. In this paper we report on the self-assembly and functional characterisation of highly conductive molecular wires, based on mixed-metal
Leenstra, W.R. Amicangelo, J.C.
Inorganic Chemistry, 37, 5317-5317 (1998)