Merck
229652
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) oxychloride hydrate
99.99% trace metals basis (purity excludes zirconium)
About This Item
Wzór liniowy:
HfOCl2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.40 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99% trace metals basis (purity excludes zirconium)
Postać
crystalline
zanieczyszczenia
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
O.Cl[Hf](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.Hf.H2O.O/h2*1H;;1H2;/q;;+2;;/p-2
Klucz InChI
ONMNZQKEFYFCCQ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Degree of hydration 6-8
Zastosowanie
Starting material for HfGeO4 and HfGeO4:Ti, both used in x-ray phosphors.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
P. M. Lambert
Inorganic chemistry, 37(6), 1352-1357 (2001-10-24)
The gel chemistry of germanium is explored through the formation and composition of a hydrous metal oxide precursor gel used in the preparation of the HfGeO(4) and HfGeO(4):Ti X-ray phosphors. The enhanced solubility of hexagonal GeO(2) in dilute ammoniacal solutions