Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 781,00 zł 585,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)11Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-745-0
Beilstein/REAXYS Number:
1740980
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
585,75 zł
Cena katalogowa781,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
bp
190-192 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−10.6 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H22Br2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h1-11H2
InChI key
SIBVHGAPHVRHMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,11-Dibromoundecane was used in preparation of:
- thermotropic main-chain polyether and has been studied by variable-temperature solid-state 13C NMR spectroscopy
- discotic side group liquid crystal polymer based on poly(methyl methacrylate)
- self-assembled monolayer (SAM) substrate, 11-(mercaptoundecyl)triethylene glycol
- SAM of a ferrocene (Fc)-porphyrin (P)-C60 triad on a gold electrode
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?