198781
12-Hydroxydodecanoic acid
97%
Synonim(y):
12-Hydroxylauric acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
85-88 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O3/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h13H,1-11H2,(H,14,15)
Klucz InChI
ZDHCZVWCTKTBRY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3