Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 711,00 zł 533,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)10CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
533,25 zł
Cena katalogowa711,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
refractive index
n
bp
115 °C/0.04 mmHg (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C12H23BrO2/c1-15-12(14)10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13/h2-11H2,1H3
InChI key
HFNPVFKUZYCDIB-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 11-bromoundecanoate can be used as a reactant to synthesize:
- Methyl 11-(2,5-dibromophenoxy)undecanoate, which is employed as a precursor to prepare acetylenic cyclophanes.[1]
- Methyl 11-[(1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]undecanoate, a key intermediate applicable in the synthesis of emmyguyacins side chain.[2]
- Betain derivatives of 11-bromoundecanoic acid, as potential microbial agents.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description 95% | description 95% |
| assay 95% | assay 95% | assay 95% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.157 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.891 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.963 g/mL at 20 °C (lit.) |
| refractive index n | refractive index - | refractive index n | refractive index n |
| bp 115 °C/0.04 mmHg (lit.) | bp - | bp 85 °C/20 mmHg (lit.) | bp - |
| functional group bromo, ester | functional group - | functional group ester | functional group aldehyde |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?