Przejdź do
196312
L-Penicillamine
99%, for peptide synthesis
Synonim(y):
3,3-Dimethyl-L-cysteine, 3-Mercapto-L-valine, L-(+)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid β,β-Dimethyl-L-cysteine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
306,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C(SH)CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
214-203-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722374
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Penicillamine, 99%
Quality Segment
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]24/D +61.9°, c = 0.5 in 1 M NaOH
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
206 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(S)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m1/s1
InChI key
VVNCNSJFMMFHPL-GSVOUGTGSA-N
General description
ʟ-Penicillamine(3,3-Dimethyl-L-cysteine) is good water-soluble compound. It is generally used as a metal-chelating agent.
Application
ʟ-Penicillamine is used:
  • In the synthesis of Cu nanoclusters (CuNCs) from copper(II).
  • In the preparation of ligands based onpyridine-2,6-dicarboxylic acid, which is in combination with cobalt (III) to convert acetonitrile to acetamide and benzonitrile to benzamide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4875P03100001501006
Penicillamine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0310000
Penicillamine
Penicylamina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1501006
Penicylamina
description
99%
description
98-101%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
99%
assay
98-101%
assay
-
assay
-
optical activity
[α]24/D +61.9°, c = 0.5 in 1 M NaOH
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
206 °C (dec.) (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)