Przejdź do
748854
Iodotrimethylsilane solution
1 M in dichloromethane
Synonim(y):
Iodotrimethylsilane solution, TMS iodine, TMS-I, TMSI, Trimethyliodosilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H9ISi
Masa cząsteczkowa:
200.09
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352101
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
concentration
1 M in dichloromethane
refractive index
n20/D 1.433
density
1.334 g/mL at 25 °C
functional group
silyl
storage temp.
2-8°C
General description
Iodotrimethylsilane [(CH3)3SiI] is an important and versatile organosilicon reagent with wide applications in organic synthesis. It is used as a neutral nucleophilic reagent, trimethylsilylating agent, Lewis acid catalyst, reducing agent and dehydrating agent in many organic reactions.
Application
Iodotrimethylsilane can be used as:
  • A reagent in the hydroiodation of ynamides to yield the important building blocks (E)-α-iodoenamides.
  • A reagent in the synthesis of (1-iodovinyl) arenes by hydroiodation of trimethylsilyl ethynylarenes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF20795968
Peridot powder, max. particle size 100 micron, weight 10 g, condition gemstone powder
GF20795968
Peridot
description
1 M in dichloromethane
description
powder, max. particle size 100 micron, weight 10 g, condition gemstone powder
functional group
silyl
functional group
-
refractive index
n20/D 1.433
refractive index
-
reaction suitability
reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive
reaction suitability
-
density
1.334 g/mL at 25 °C
density
-
concentration
1 M in dichloromethane
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-23.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-31 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is known of the mechanism of reactions involving product 195529, Iodotrimethylsilane?
    1 answer
    1. The mechanism for cleavage of esters is described in PNAS, 75(1), 4-6 (1978).The authors go on to explain that the data do not support a previously published mechanism via a carbenium iodide.The paper also discusses the cleavage of ethers using iodotrimethylsilane. It appears that this is not as efficient as cleavage of esters, and a couple of mechanisms (pages 5 and 6) are proposed.Olah also described the cleavage of the phosphate esters in peptides that contain phosphate esters, using iodotrimethylsilane (Tetrahedron, 38, 2225 (1982)). The amide linkages in the peptide backbone are not cleaved.