Przejdź do
8.18889
Heksametylodisilan
for synthesis
Synonim(y):
Hexamethyldisilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
266,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
562,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.38
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
215-911-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
2160 mg/kg LD50, oral (Rat), 2160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
13-15 °C
transition temp
flash point -6 °C
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
functional group
silyl
SMILES string
[Si]([Si](C)(C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
InChI key
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
814051804324379212
description
for synthesis
description
for synthesis
description
for synthesis
description
ReagentPlus®, 99.9%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
99.9%
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
density
0.76 g/cm3 at 25 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
density
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
13-15 °C
mp
-68 °C
mp
-82 °C
mp
-
potency
2160 mg/kg LD50, oral (Rat), 2160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
>12160 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
847 mg/kg LD50, oral (Rat), 550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heksametylodisilan
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
21.2 °F
flash_point_c
-6 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)