Kluczowe dokumenty
189456
Poly(ethylene oxide)
average MV 900,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Synonim(y):
Tlenek polietylenu
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Poly(ethylene oxide), average Mv ~900,000 (nominal), powder
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mv ~900,000 (nominal)
zawiera
200-500 ppm BHT as inhibitor
lepkość
8,800-17,600 cP, 5 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
temp. przejścia
Tm 65 °C
gęstość
1.21 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Owing to its hydration and swelling properties, it is widely used as a precursor to prepare block copolymer micelles for selective drug and gene delivery.
Itcan also be used to fabricate nanofibrous membranes for the adsorption of heavymetal ions.
Cechy i korzyści
- Excellent polymer chain flexibility
- Low toxicity
- High solvation power
- Lowglass transition temperature
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.