440744
Polycaprolactone
average Mn 80,000
Synonim(y):
2-Oxepanone homopolymer, 6-Caprolactone polymer
About This Item
Polecane produkty
Postać
pellets (~3 mm)
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 80,000
zanieczyszczenia
<0.5% water
mp
60 °C (lit.)
gęstość
1.145 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
<2
Zastosowanie
3D bioprinting
advanced drug delivery
ciąg SMILES
C1CCC(=O)OCC1 (Canonical-SMILES)
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Klucz InChI
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
- It degrades slower than other biodegradable polyesters in physiological condition, this property can be exploited in the controlled release of drugs in target tissues over a period of time.
- Its poor surface wetting and interaction with biological fluids on account of its hydrophobicity leads to poor cell adhesion and proliferation, hence it is blended with other synthetic /natural polymers.
Zastosowanie
- PCL loaded with antibiotics may be used to treat infections of the respiratory tract, like tuberculosis.
- Investigations were carried out based upon phenotypic responses of human bone marrow mesenchymal cells (hBMSCs) for different ratio of chitosan/ polycaprolactone (PCL) blends.
- PCL/biomedical ceramic materials have been studied for possible osteo tissue regeneration.
- Action of PCL/graded insulin/beta-5 glycerophosphate concentrations on osteochondral tissue formation through adipose-derived stromal cell differentiation.
- Other general uses include:extrusion aid, die lubricant, mold release, pigment and filler dispersion aid and polyester segments in urethanes and block polyesters.
Cechy i korzyści
Non-toxic, biodegradable in soil, broad miscibility, mechanical compatibility with many polymers and good adhesion to a broad spectrum of substrates.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Odkryj najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biopolimerów i ich zastosowań jako kompozytów w celu zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych i zwiększenia żywotności. Ten mini-przegląd zapewnia wgląd w ich właściwości i syntezę, a także przewodzące polimery pochodzenia biologicznego do zastosowań w bioelektronice, czujnikach i superkondensatorach.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
W ciągu ostatnich dwóch dekad inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna stały się ważnymi dziedzinami interdyscyplinarnymi, które obejmują biologię, chemię, inżynierię i medycynę.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.