182001
Poly(ethylene oxide)
average MV 300,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Synonim(y):
Polyethylene oxide, PEO
About This Item
Polecane produkty
product name
Poly(ethylene oxide), average Mv ~300,000 (nominal), powder
Postać
powder
masa cząsteczkowa
average Mv ~300,000 (nominal)
zawiera
200-500 ppm BHT as inhibitor
lepkość
600-1,200 cP, 5 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
temp. przejścia
Tm 65 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- As a starting material to fabricate double layer nanodiamond thin film that acts as an interfacial protection layer for Li anodes.
- To enhance the surface properties of low-density polyethylene (LDPE) using plasma-initiated grafting.
- To prepare hydroxyapatite/poly(ethylene oxide)nanocomposites.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1