189472
Poly(ethylene oxide)
average MV 5,000,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Synonim(y):
Polyethylene oxide, PEO
About This Item
Polecane produkty
product name
Poly(ethylene oxide), average Mv ~5,000,000 (nominal), powder
Postać
powder
masa cząsteczkowa
average Mv ~5,000,000 (nominal)
zawiera
200-500 ppm BHT as inhibitor
lepkość
5,500-7,500 cP, 1 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
temp. przejścia
Tm 65 °C
gęstość
1.21 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1