Próba
97%
Postać
solid
mp
195-200 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: soluble 1g/150g at 20 °C
diethyl ether: soluble 1g/250g at 20 °C
chloroform: insoluble
water: slightly soluble
ciąg SMILES
Nc1ncc(s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5)
Klucz InChI
MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3