186309
Chlorosulfonic acid
99%
Synonim(y):
Sulfuric chlorohydrin
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 25 °C)
3.3 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
granice wybuchowości
37.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
pKa
-6
tw
151-152 °C/755 mmHg (lit.)
gęstość
1.753 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
probówka lub płytka SPE
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter