Przejdź do
30743-M
Sulfuric acid
puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
337,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
513,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-639-5
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Assay:
95.0-97.0%
Form:
liquid
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 146 °C)
description
Nominally 95-98% H2SO4
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
95.0-97.0%
form
liquid
impurities
≤1 ppm heavy metals (as Pb), ≤2 ppm KMnO4 red. matter (as O), ≤2 ppm ammonium (NH4)
ign. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
pH
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1 ppm, nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm, phosphate (PO43-): ≤0.00005%
SMILES string
OS(O)(=O)=O
cation traces
Ag: ≤0.000002%, Al: ≤0.000005%, As: ≤0.01 ppm, Ba: ≤0.000005%, Be: ≤0.000001%, Bi: ≤0.000005%, Ca: ≤0.00002%, Cd: ≤0.000002%, Co: ≤0.000001%, Cr: ≤0.000005%, Cu: ≤0.000001%, Fe: ≤0.1 ppm, Ge: ≤0.000005%, Hg: ≤0.005 ppm, K: ≤0.00001%, Li: ≤0.000001%, Mg: ≤0.000005%, Mn: ≤0.000001%, Mo: ≤0.000002%, Na: ≤0.00005%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.000002%, Sr: ≤0.000002%, Ti: ≤0.00001%, Tl: ≤0.000005%, V: ≤0.000001%, Zn: ≤0.000005%, Zr: ≤0.1 mg/kg
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfuric acid can be used in the colorimetric determination of mercury in water samples.
Packaging
In PE-bottles;also available PE-bottles black (Material no. ending with PEBL; Glass-bottles (Material no. ending with *-GL), PE canister (Material no. ending with *-H)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfuric acid
Co się dzieje?
WGK 1
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review