Przejdź do
84737
Sulfur trioxide pyridine complex
technical, ≥45% SO3 basis
Synonim(y):
NSC 75831, Pyridine sulfur trioxide complex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
407,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
603,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.16
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-683-3
Beilstein/REAXYS Number:
3704116
MDL number:
Form:
powder
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
technical
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
concentration
≥45% (SO3)
ign. residue
≤0.05%
mp
154-170 °C
SMILES string
O=S(=O)=O.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.O3S/c1-2-4-6-5-3-1;1-4(2)3/h1-5H;
InChI key
UDYFLDICVHJSOY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Sulfation agent
Reactant for:
  • Preparation of azido anologs of pregnanolone
  • Sulfate esters of morphine derivatives
  • Gold nanoparticles capped with sulfate-ended ligands as anti-HIV agents
Sulfur trioxide pyridine complex is mainly a sulfation agent that can be used for sulfations of alcohols, sulfonations, deoxygenations and other reductions, oxidations with DMSO.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S755613587984739
description
technical, ≥45% SO3 basis
description
97%
description
-
description
technical, ≥95% sulfur basis
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
154-170 °C
mp
-
mp
232 °C (dec.) (lit.)
mp
~85 °C
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
concentration
≥45% (SO3)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
ign. residue
≤0.05%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur trioxide pyridine complex
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)