Kluczowe dokumenty
8.20421
Sigma-Aldrich
Dibutyltin dilaurate
for synthesis
Synonim(y):
Dibutyltin dilaurate, Dibutylbis(lauroyloxy)stannane, Dibutyl bis(lauroyloxy)tin
Wybierz wielkość
250 ML
419,00 zł
1 L
638,00 zł
8204219058
15 410,00 zł
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
419,00 zł
1 L
638,00 zł
8204219058
15 410,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H64O4Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
631.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
201-039-8
NACRES:
NA.22
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
solid
temp. samozapłonu
>200 °C
siła działania
175 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>250 °C/1013 hPa
mp
25-27 °C
temp. przejścia
flash point 191 °C
rozpuszczalność
<1.43 mg/L
gęstość
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/2C12H23O2.2C4H9.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-4-2;/h2*2-11H2,1H3;2*1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
FWFWAXJCZAZGQD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Planting carbon nanotubes onto supramolecular polymer matrices for waterproof non-contact self-healing: Discusses the use of DBTDL in creating advanced waterproof and self-healing materials, significant for innovations in material science and engineering (Li et al., 2019).
  • Improvement of biodegradability of UV-curable adhesives modified by a novel polyurethane acrylate: Focuses on the role of DBTDL as a catalyst in enhancing the biodegradability of polyurethane acrylates, pertinent to environmental sustainability in chemical processes (Huang et al., 2016).
  • A fluorinated polycarbonate based all solid state polymer electrolyte for lithium metal batteries: Investigates the catalytic role of DBTDL in synthesizing polymer electrolytes for energy storage applications, linking to advancements in battery technology and material science (Wang et al., 2020).
Komentarz do analizy
Assay (ex Sn): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Organy docelowe
thymus
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
372.2 - 379.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
189 - 193 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)