Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 x 0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
10 x 0.75 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2700,00 zł |
10 x 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
isotopic purity
≥99.5 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.03% water
water
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+8
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
General description
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.5 atom % D | description ≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS | description ≥99.5 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS | description ≥99.5 atom % D |
| mass shift M+8 | mass shift M+8 | mass shift M+8 | mass shift M+8 |
| isotopic purity ≥99.5 atom % D | isotopic purity ≥99.5 atom % D | isotopic purity ≥99.5 atom % D | isotopic purity ≥99.5 atom % D |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| assay ≥99% (CP) | assay ≥99% (CP) | assay ≥99% (CP) | assay ≥99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofuran-d8
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?