Merck
444324
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-d2
99.9 atom % D
Synonim(y):
Dideuteromethylenechloride, Methylene chloride-d2
Wybierz wielkość
5 G
718,00 zł
10 X 0.6 ML
993,00 zł
10 X 0.75 ML
1130,00 zł
10 G
1230,00 zł
10 X 1 ML
1430,00 zł
25 G
2720,00 zł
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
718,00 zł
10 X 0.6 ML
993,00 zł
10 X 0.75 ML
1130,00 zł
10 G
1230,00 zł
10 X 1 ML
1430,00 zł
25 G
2720,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CD2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.94
Beilstein:
1733318
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
czystość izotopowa
99.9 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
opakowanie
ampule of 0.6mL, 0.75mL, 1mL, 5g
glass bottle of 10g, 25g
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0100% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
gęstość
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Opis ogólny
Dichloromethane-d2 (CD2Cl2) is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. Raman spectral analysis of CD2Cl2 in the gas phase has been reported.[1]
Zastosowanie
Dichloromethane-d2 may be used to analyze the three-dimensional structure of (9S,11S)-11-amino-9-deoxo-11,12-deoxy-9,12-epoxyerythromycin by proton NMR derived constrained molecular mechanics.[2]
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of the three-dimensional, solution-phase structure of the macrolide antibiotic oxolide in CD2Cl2 and D2O from NMR constraints.
Steinmetz WE, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 43(1), 16-20 (2005)
Absolute Raman intensities, force constants, and electro-optical parameters of CH2Cl2, CD2Cl2 and CHDCl2.
Escribano R, et al.
Molecular Physics, 37(2), 361-377 (1979)
Paula Camacho et al.
Journal of biological methods, 8(1), e146-e146 (2021-04-24)
Three-dimensional (3D) printing of biodegradable polymers has rapidly become a popular approach to create scaffolds for tissue engineering. This technique enables fabrication of complex architectures and layer-by-layer spatial control of multiple components with high resolution. The resulting scaffolds can also
Ting Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11792-11800 (2015-04-11)
We surveyed the occurrence of nine N-nitrosamine species in ten bottled drinking waters from supermarket and other water samples including raw waters, finished waters, and distribution system waters from nine municipal drinking water treatment plants in eight cities of Jiangsu
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Produkty
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Skorzystaj z tej tabeli referencyjnej, aby znaleźć wartości sprzężenia i przesunięcia chemiczne naszych rozpuszczalników NMR (deuterowanych). Wymienione są również temperatury topnienia i wrzenia, masa cząsteczkowa, gęstość i numer CAS.
Powiązane treści
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
Spektroskopia NMR wyjaśnia strukturę molekularną i czystość poprzez stany spinu jądrowego w silnym polu magnetycznym.