gęstość pary
9.3 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
150-159 °C/12 mmHg (lit.)
263-265 °C (lit.)
gęstość
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCCCN(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H39N/c1-4-7-10-13-16-19(17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
Klucz InChI
DIAIBWNEUYXDNL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?