Merck
183245
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
235 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1nc2ccccc2c(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-6-10(13)9(11(14)15)7-4-2-3-5-8(7)12-6/h2-5,13H,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
RVGATDHHYVSTQG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 3-hydroksy-2-metylo-4-chinolinokarboksylowy może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)