Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł 342,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
342,75 zł
Cena katalogowa457,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
>300 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
MFSHNFBQNVGXJX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| mp >300 °C | mp 157-162 °C | mp 175 °C (dec.) (lit.) | mp 217-220 °C |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid, fluoro | functional group carboxylic acid | functional group bromo, carboxylic acid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?