Merck
180696
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2-oxopropylphosphonate
95%
Synonim(y):
Dimethyl acetonylphosphonate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2P(O)(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.11
Beilstein:
1766218
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
76-79 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phosphonate
ciąg SMILES
COP(=O)(CC(C)=O)OC
InChI
1S/C5H11O4P/c1-5(6)4-10(7,8-2)9-3/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent used together with tosyl azide in a one-pot alkynylation of aldehydes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
200.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis, 753-753 (2006)
Synthesis, 59-59 (2004)
B Resul et al.
Journal of medicinal chemistry, 36(2), 243-248 (1993-01-22)
A series of phenyl-substituted analogues of prostaglandin F2 alpha (PGF2 alpha) were prepared and evaluated for ocular hypotensive effect and side effects in different animal models. In addition, the activity of the analogues on FP receptors was studied in vitro.