Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 335,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 786,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2CH2P(O)(OCH2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.05
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-193-3
Beilstein/REAXYS Number:
1766077
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
335,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n
bp
75 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(=O)(CCBr)OCC
InChI
1S/C6H14BrO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
PINITSMLVXAASM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
- Radical coupling
- Synthesis of organosoluble zirconium phosphonate nanocomposites
- Click-chemistry
- Asymmetric epoxidation of unfunctionalized olefins
- Negishi alkyl-aryl cross-coupling
- Synthesis of hydrolytically stable phosphonic acids for use as dental adhesives
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?