178500
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
99%
Synonim(y):
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, Maple lactone
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
solid
mp
104-108 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3