Merck
304190
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
98%
Synonim(y):
2-Methyl-2-cyclopentene-1-one, 2-Methyl-2-cyclopentenone
Wybierz wielkość
1 G
365,00 zł
5 G
943,00 zł
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
365,00 zł
5 G
943,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C5H5(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
158-161 °C (lit.)
gęstość
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CCCC1=O
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h3H,2,4H2,1H3
Klucz InChI
ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diels-Alder reactions of 2-methyl-2-cyclopenten-1-one with 1-ethenylhydronaphthalenes were studied.[1]
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Regiochemistry of the Diels-Alder Reaction of 1-Ethenyl-hydronaphthalenes and 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one.
Minuti L, et al.
Synthetic Communications, 22(11), 1535-1540 (1992)