Merck
17346
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-oxamidate
≥97.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.22
Beilstein:
8201747
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H15NO5/c1-5-14-7(12)6(11)10-8(13)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,10,11,13)
Klucz InChI
DSDQWJVXMDHQLK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Reagent for transforming alcohols into BOC-protected amines by Mitsunobu reaction (PPh3/DEAD); prim and sec alcohols (inversion of configuration) give good yields
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F. Berree et al.
Tetrahedron Letters, 39, 8275-8275 (1998)