Merck
513512
Sigma-Aldrich
Copper(I) trifluoromethanesulfonate toluene complex
greener alternative
≥99.7% trace metals basis
Synonim(y):
CuOTf-toluene, Copper(I) triflate toluene complex, Cuprous trifluoromethanesulfonate toluene complex, Trifluoromethanesulfonic acid copper(I) salt toluene complex
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3SO3Cu)2 · C6H5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
517.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.7% trace metals basis
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Cu+].[Cu+].Cc1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H8.2CHF3O3S.2Cu/c1-7-5-3-2-4-6-7;2*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h2-6H,1H3;2*(H,5,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
Klucz InChI
ATUUSMBCJWYMEG-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Copper(I) triflate toluene complex is a copper-based catalyst for cross coupling reactions.
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76.67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Palladium and copper catalyzed Sonogashira cross coupling an excellent methodology for CC bond formation over 17 years: A review
Kanwal I, et al.
Catalysts, 10, 443-443 (2020)