Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 701,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H23F12NOSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
597.51
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
48-56 °C
functional group
fluoro
SMILES string
C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H23F12NOSi/c1-39(2,3)38-20(19-5-4-6-37-19,13-7-15(21(25,26)27)11-16(8-13)22(28,29)30)14-9-17(23(31,32)33)12-18(10-14)24(34,35)36/h7-12,19,37H,4-6H2,1-3H3/t19-/m0/s1
InChI key
MOHRGTBNEJKFMB-IBGZPJMESA-N
General description
(S)-α,α-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether is a diarylprolinol silyl ether organocatalyst. It can catalyze a variety of bond-forming reactions such as C-C, C-N, C-O, C-S, and C-Hal in high yields and excellent levels of enantiocontrol.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 96% | description 97% | description 95% |
| assay 97% | assay 96% | assay 97% | assay 95% |
| functional group fluoro | functional group phenyl | functional group amide, amine, fluoro, phenyl, thiourea | functional group - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 48-56 °C | mp - | mp 147-152 °C | mp 162-175 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(S)-α,α-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/396/398/09a397b1-b5f5-420f-98da-adf9017cef56/640/09a397b1-b5f5-420f-98da-adf9017cef56.png)
![(S)-2-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thioureido]-N-benzyl-N,3,3-trimethylbutanamide 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/373/888/118b46f2-6c2e-4a87-8266-c4dbcd5db51f/640/118b46f2-6c2e-4a87-8266-c4dbcd5db51f.png)
![(R)-3,3′-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/270/636/14dc9413-bcb4-478c-8e4d-3605317c13a5/640/14dc9413-bcb4-478c-8e4d-3605317c13a5.png)