Merck
406457
Sigma-Aldrich
Methyl perfluorooctanoate
98%
Synonim(y):
Methyl pentadecafluorooctanoate
Wybierz wielkość
5 ML
301,00 zł
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
301,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)6CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.305 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
gęstość
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
PFAS testing
grupa funkcyjna
ester
fluoro
ciąg SMILES
COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F15O2/c1-26-2(25)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)24/h1H3
Klucz InChI
XOCNYZFAMHDXJK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Perfluorooktanian metylu (MePFOA) powstaje podczas przechowywania kwasu perfluorooktanowego (PFOA) w metanolu.[1] Jego właściwości fizyczne, takie jak gęstość, temperatura wrzenia i współczynnik załamania światła, zostały określone eksperymentalnie.[2]
Zastosowanie
Perfluorooktanian metylu może być stosowany w następujących badaniach:
  • Synteza monodyspersyjnych perfluoroalkilowych N-polietoksylowanych amidów, potencjalnych niejonowych fluorowanych środków powierzchniowo czynnych.[3]
  • Zbadanie krzywych wzajemnej rozpuszczalności układów fluorowęglowodór-węglowodór.[2]
  • Synteza monomeru zawierającego fluor, N-(5-hydroksypent-1-ylo)perfluorooktanoamidu.[4]
  • Zbadanie preparatów eteru winylowego do zastosowania w litografii stopniowej i flash imprint.[5]
  • Przygotowanie 2-chloro-1,1-dicyjano-2-(perfluoroheptylo)etylenu, prekursora do syntezy barwników rozpuszczalnych w perfluorowęglowodorach.[6]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
(α-Perfluoroheptyl-β,β-dicyanovinyl) aminostyrenes: A novel class of perfluorocarbon-soluble dyes.
Freed BK and Middleton WJ.
Journal of Fluorine Chemistry, 47(2), 219-225 (1990)
Free energy relations in fluorocarbon-hydrocarbon systems.
Kyle BG and Reed III TM.
Journal of the American Chemical Society, 80(23), 6170-6177 (1958)
Syntheses of perfluoroalkyl N-polyethoxylated amides.
Afzal J, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 34(3), 385-393 (1987)
Variation in concentration of perfluorooctanoic acid in methanol solutions during storage.
Hanari N, et al.
Chemosphere, 94, 116-120 (2014)
Vinyl ether formulations for step and flash imprint lithography.
Kim E K, et al.
J. Vac. Sci. Technol. B, 23(6), 2967-2971 (2005)