Przejdź do
77262
Pentadecafluorooctanoic acid ammonium salt
≥98.0% (sum of isomers)
Synonim(y):
Ammonium pentadecafluorooctanoate, Perfluorocaprylic acid ammonium salt, Perfluorooctanoic acid ammonium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
498,00 zł
50 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
1910,00 zł
1432,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3(CF2)6COONH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-320-4
Beilstein/REAXYS Number:
4286466
MDL number:
Assay:
≥98.0% (sum of isomers)
Form:
powder
498,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (sum of isomers)
form
powder
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
N.OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF15O2.H3N/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23;/h(H,24,25);1H3
InChI key
YOALFLHFSFEMLP-UHFFFAOYSA-N
General description
Pentadecafluorooctanoicacid ammonium salt (Ammonium pentadecafluorooctanoate) is commonly used in the polymerization of fluorinated monomers. It is also used as a surfactant during chemical synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
338079156264798568
assay
≥98.0% (sum of isomers)
assay
97%
assay
97%
assay
97%
form
powder
form
-
form
granular, moist crystals
form
crystals
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
3825-26-1
CAS No.
3825-26-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)