Merck
171417
Sigma-Aldrich
2-Aminopentane
97%
Synonim(y):
1-Methylbutylamine, 2-Amylamine
Wybierz wielkość
5 G
232,00 zł
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
232,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4020 (lit.)
bp
90.5-91.5 °C (lit.)
gęstość
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
Klucz InChI
IGEIPFLJVCPEKU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jan Leipert et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 28(12), 2538-2547 (2017-09-01)
N-acyl homoserine lactones (AHL) are small signal molecules involved in the quorum sensing of many gram-negative bacteria, and play an important role in biofilm formation and pathogenesis. Present analytical methods for identification and quantification of AHL require time-consuming sample preparation
Jan Leipert et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4737-4748 (2018-02-23)
The identification and quantification of molecules involved in bacterial communication are major prerequisites for the understanding of interspecies interactions at the molecular level. We developed a procedure allowing the determination of 2-heptyl-4(1H)-quinolone (HHQ) and 2-heptyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolone (PQS) and the virulence factor