Merck
163937
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethylphosphorodiamidic chloride
technical grade, 90%
Synonim(y):
Bis(dimethylamido)phosphoric chloride
Wybierz wielkość
10 G
176,40 zł
50 G
722,00 zł
176,40 zł
Cena katalogowa252,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
176,40 zł
50 G
722,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2N]2P(O)Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.58
Beilstein:
471430
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
176,40 zł
Cena katalogowa252,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
gęstość
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphoramide
ciąg SMILES
CN(C)P(Cl)(=O)N(C)C
InChI
1S/C4H12ClN2OP/c1-6(2)9(5,8)7(3)4/h1-4H3
Klucz InChI
WYLQARGYFXBZMD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek N,N,N′,N′-tetrametylofosforodiamidowy został użyty w syntezie (-)-allohedykariolu[1] iC2-symetrycznego fosfortriamidu binaftylowego[2]. Użyto go również w całkowitej syntezie neohedykariolu[3].
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vladimir N. Zhabinskii et al.
The Journal of organic chemistry, 61(12), 4022-4027 (1996-06-14)
The enantiomer of (+)-allohedycaryol, a germacrane alcohol isolated from giant fennel (Ferula communis L.), has been synthesized, thereby elucidating the relative and absolute stereochemistry of the natural product. The synthesis of (-)-allohedycaryol started from (+)-alpha-cyperone (5) which was available in
A I Meyers et al.
Chirality, 9(5-6), 431-434 (1997-01-01)
By use of an asymmetric Ullmann coupling involving chiral naphthalene oxazolines 1, the title compounds were prepared in good yields and with high diastereoselectivity. Hydrolysis of the binaphthyl oxazolines 2 led to the di-aldehydes 5, which were transformed into the
Adriaan J. Minnaard et al.
The Journal of organic chemistry, 62(8), 2344-2349 (1997-04-18)
The total synthesis of neohedycaryol (4), the C(9)-C(10) double bond regioisomer of the germacrane sesquiterpene hedycaryol, was accomplished in 10 steps from the known dione 6. A Marshall fragmentation of the intermediate mesylate 14 was used to prepare the trans,trans-cyclodeca-1,6-diene