Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 129,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 348,00 zł |
Informacje o tej pozycji
129,00 zł
Quality Segment
assay
98%
mp
160-162 °C (lit.)
functional group
iodo
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description 97% |
| assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 160-162 °C (lit.) | mp 130-133 °C (lit.) |
| functional group iodo | functional group iodo |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?