Przejdź do
33624
(−)-O,O′-Dibenzoyl-L-tartaric acid mono(dimethylamide)
≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
462,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.0%
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0%
optical activity
[α]20/D −79±1°, c = 5% in ethanol
mp
150-152 °C (dec.)
functional group
amide, carboxylic acid, ester, phenyl
SMILES string
CN(C)C(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO7/c1-21(2)17(22)15(27-19(25)13-9-5-3-6-10-13)16(18(23)24)28-20(26)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-16H,1-2H3,(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
InChI key
LINPSOODYGSBAH-HZPDHXFCSA-N
Application
Chiral acid useful for the resolution of amines
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3458493361043456
description
≥99.0%
description
98%
description
≥99.0% (T)
description
≥98.0%
assay
≥99.0%
assay
98%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
150-152 °C (dec.)
mp
152-155 °C (lit.)
mp
154-156 °C (lit.), 145-155 °C
mp
127-130 °C (lit.)
functional group
ester, amide, phenyl, carboxylic acid
functional group
phenyl, ester, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, ester, phenyl
functional group
carboxylic acid, ester
optical activity
[α]20/D −79±1°, c = 5% in ethanol
optical activity
[α]20/D −116°, c = 9 in ethanol
optical activity
[α]20/D +117±2°, c = 5% in ethanol
optical activity
[α]20/D +23.5±1°, c = 1.7% in dioxane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)