Merck
157651
Sigma-Aldrich
Sodium 2-chloroethanesulfonate monohydrate
98%
Synonim(y):
2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2SO3Na · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.57
Beilstein:
5649202
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
292 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)CCCl
InChI
1S/C2H5ClO3S.Na.H2O/c3-1-2-7(4,5)6;;/h1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
OSEJMOGPHHVJJG-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Sodium 2-chloroethanesulfonate monohydrate was used as sulfoethylating agent in the preparation of sulfoethyl cellulose.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of low sulfoethylated cellulose.
Zhang K, et al.
Carbohydrate Polymers, 83(2), 616-622 (2011)