Merck
556602
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzenesulfonic acid monohydrate
98%
Wybierz wielkość
1 G
457,00 zł
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
457,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4SO3H · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
90-93 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
sulfonic acid
ciąg SMILES
O.OS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrO3S.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;/h1-4H,(H,8,9,10);1H2
Klucz InChI
JHULXEZFSDUIRI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1