Merck
15551
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Phe-OH
≥98.0%
Synonim(y):
Boc-N-methyl-L-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.33
Beilstein:
2386503
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CN([C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16(4)12(13(17)18)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
AJGJINVEYVTDNH-LBPRGKRZSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)