Merck
02399
Fmoc-N-Me-D-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.45
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8441627
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
colorless to white
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN([C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO4/c1-26(23(24(27)28)15-17-9-3-2-4-10-17)25(29)30-16-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h2-14,22-23H,15-16H2,1H3,(H,27,28)/t23-/m1/s1
InChI key
GBROUWPNYVBLFO-HSZRJFAPSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)