Merck
15404
Sigma-Aldrich
N-Boc-1,4-butanediamine
≥97.0% (GC/NT)
Synonim(y):
N-Boc-1,4-diaminobutane, tert-Butyl N-(4-aminobutyl)carbamate
Wybierz wielkość
1 ML
510,00 zł
5 ML
1740,00 zł
510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
510,00 zł
5 ML
1740,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COCONH(CH2)4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.27
Beilstein:
1937878
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC/NT)
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n20/D 1.460
gęstość
0.984 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
Boc
amine
ciąg SMILES
NCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H20N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10/h4-7,10H2,1-3H3,(H,11,12)
Klucz InChI
ZFQWJXFJJZUVPI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Carboxy-Silane Coated Iron Oxide Nanoparticles: Details the application of N-Boc-1,4-butanediamine in modifying iron oxide nanoparticles for imaging and drug delivery (D Stanicki, S Boutry, S Laurent, et al., 2014). Access the article.
Inne uwagi
Preparation of pharmacologically active compounds.[1][2] Preparation of spermidine analogues.[3] Introduction of a C4-spacer.[4][5]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Regina Holm et al.
Macromolecular rapid communications, 36(23), 2083-2091 (2015-09-08)
In this work, the synthesis of polypeptoid-block-polypeptide copolymers (block copolypept(o)ides) based on bifunctional initiators is described, which introduces a distinct chemical entity at the connection between both blocks. With a view towards redox-sensitive block copolypept(o)ides, a cystamine-based initiator was used
Hongyan Guo et al.
Journal of medicinal chemistry, 45(10), 2056-2063 (2002-05-03)
Several iron chelators containing alpha,beta-unsaturated hydroxamic acid motifs appended to a citric acid platform were synthesized. Mycobacterium paratuberculosis was then challenged to grow in the presence of a panel of siderophores (mycobactin J, deferrioxamine B, acinetoferrin, and nannochelin A) and
Y Shai et al.
Biochemistry, 28(11), 4801-4806 (1989-05-30)
In the present study we synthesize 18F-labeled insulin of high specific radioactivity. A new prosthetic group methodology, in which [18F]fluoride displaces a bromide group of 4-(bromomethyl)-benzoylamine intermediates, was used. The 4-(fluoromethyl)benzoyl product was chemically stable. 18F-Labeled insulin retains the essential
L I Kruse et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(2), 409-417 (1989-02-01)
In an attempt to identify a soluble oncodazole analogue that could be easily formulated, a series of substituted oncodazoles was synthesized and evaluated for tubulin binding affinity, in vitro cytotoxicity against cultured mouse B-16 cells, and ability to prolong lifespan
Anand Divakaran et al.
Journal of medicinal chemistry, 61(20), 9316-9334 (2018-09-27)
As regulators of transcription, epigenetic proteins that interpret post-translational modifications to N-terminal histone tails are essential for maintaining cellular homeostasis. When dysregulated, "reader" proteins become drivers of disease. In the case of bromodomains, which recognize N-ε-acetylated lysine, selective inhibition of
Produkty
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.