Przejdź do
437018
N-Boc-1,6-hexanediamine hydrochloride
97%
Synonim(y):
N-Boc-1,6-diamino-hexane hydrochloride, tert-Butyl N-(6-aminohexyl)carbamate hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
304,00 zł
258,40 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
993,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COCONH(CH2)6NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.78
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
265-976-4
Beilstein/REAXYS Number:
3631740
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
97%
Form:
solid
258,40 zł
Cena katalogowa304,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
162-164 °C (lit.)
functional group
Boc, amine
SMILES string
NCCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O.[H]Cl
InChI
1S/C11H24N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12;/h4-9,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
InChI key
JSBWQIZQJOQPFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the introduction of a C6-spacer.
N-Boc-1,6-hexanediamine hydrochloride is a general reagent to introduce a C6-spacer. It can be used in:
  • Synthesis of poly(L-glutamic acid) gadolinium chelates as biodegradable MRI contrast agents.
  • Synthesis of cholesteryl-functionalized hyaluronic acid-based anionic nanogel for protein delivery.
  • Preparation of amphiphilic prodrug, containing anticancer drug chlorambucil, which would self-assemble to form micelles in aqueous solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
792294754315404
description
97%
description
≥98.0% (NT)
description
≥98.0% (AT)
description
≥97.0% (GC/NT)
assay
97%
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥97.0% (GC/NT)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
liquid
form
solid
form
-
mp
162-164 °C (lit.)
mp
-
mp
~153 °C (dec.)
mp
-
functional group
amine, Boc
functional group
Boc, amine
functional group
amine, Fmoc
functional group
Boc, amine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)