Merck
153842
Sigma-Aldrich
4-tert-Amylphenol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C(CH3)2C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
bp
255 °C (lit.)
mp
88-89 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
ciąg SMILES
CCC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Opis ogólny
A high performance liquid chromatography (HPLC) approach was studied for the determination of 4-tert-amylphenol[1].
Zastosowanie
4-tert-Amylphenol was used as an esterogen receptor (ER) ligand[2].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J J O'Sullivan et al.
British journal of industrial medicine, 38(4), 381-383 (1981-11-01)
Two men reported previously with vitiligo after occupational exposure to hydroquinone monomethyl ether (HMME) have been reviewed after eight years. Repigmentation of significant degree was found in one man and of limited degree in the other. One hundred and sixty-nine
Determination of germicidal phenols in blood by capillary column gas chromatography.
R E Cline et al.
Journal of chromatography, 307(2), 420-425 (1984-05-11)
J Judis
Journal of pharmaceutical sciences, 71(10), 1145-1147 (1982-10-01)
The binding of phenol and four of its derivatives to whole human serum and several human serum proteins was investigated. 14C-labeled derivatives were utilized and binding was studied by either equilibrium or dynamic dialysis. Phenol itself was bound least to
Masanori Seki et al.
Environmental toxicology and chemistry, 22(7), 1487-1496 (2003-07-03)
We studied the chronic effects of 4-tert-pentylphenol (4-PP) on reproductive status of medaka (Oryzias latipes) over two generations under continuous exposure, with the goal of verifying the applicability of the fish full life-cycle test (FFLC) for this weak estrogen with
G H Panter et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 77(3), 279-290 (2006-02-18)
An extended early-life stage test (based on OECD test guideline 210) was developed to allow the evaluation of a weak environmental oestrogen, 4-tert-pentyphenol (4TPP), on sexual differentiation and gonadal development. Fathead minnow (Pimephales promelas) embryos were exposed to three concentrations