Kluczowe dokumenty
153931
2,6-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone
98%
Synonim(y):
2,6-bis(1,1-dimetyloetylo)-2,5-cykloheksadieno-1,4-dion, 2,6-bis[1,1-dimetyloetylo]chinon, 2,6-di-tert-butylo-2,5-cykloheksadieno-1,4-dion, 2,6-di-tert-butylobenzochinon, 3,5-di-tert-butylochinon
Wybierz wielkość
143,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
143,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
65-67 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O2/c1-13(2,3)10-7-9(15)8-11(12(10)16)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3
Klucz InChI
RDQSIADLBQFVMY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?